Polyethylenglycol 3.000 zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Polyoxyethylen 3.000, Polyglycol 3.000, PEG 3.000, Polyethylenoxid 3.000
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.19015.1000 8.19015.5000
8.19015.1000EA 49 EUR
8.19015.1000 8.19015.5000
Polyethylenglycol 3.000 zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 3.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 3000 g/mol
Schmelzpunkt: 55…58 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 550 g/l (20 °C)
Melting Point 55 - 58 °C
Molar Mass 3000 g/mol
Bulk Density 400 - 500 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 270 °C
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 420 °C
Viscosity kinematic 69 - 92 mm2/s (20 °C)