Polyethylenglycol 400
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: PEG 400, Polyethylenoxid 400, Polyoxyethylen 400, Polyglycol 400
B21992.0B B21992.30
B21992.0BEA 69.5 EUR
B21992.0B B21992.30
Polyethylenglycol 400
Polyethylenglycol 400
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Flash Point: 240°(464°F) Refractive Index: 1.4660 Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 4-8° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779601
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 400 g/mol
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 4…8 °C
Dichte: 1.126
Flammpunkt: 240 °C (464 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,7568