Polyethylenglycol 400 zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: PEG 400, Polyethylenoxid 400, Polyoxyethylen 400, Polyglycol 400
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.07485.1000 8.07485.5000 8.07485.9025 8.07485.0050
8.07485.1000EA 49.4 EUR
8.07485.1000 8.07485.5000 8.07485.9025 8.07485.0050
Polyethylenglycol 400 zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 400
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 400 g/mol
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 4…8 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 245
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 4 - 8 °C
Molar Mass 8000 g/mol
Boiling Point 200 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 240 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 360 °C DIN 51794
Viscosity kinematic 97 - 110 mm2/s (20 °C)