Polyethylenglycol 400, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: PEG 400, Polyethylenoxid 400, Polyoxyethylen 400, Polyglycol 400
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
81172-10L 81172-1L
SIAL81172-10LEA 457 EUR
SIAL81172-10L SIAL81172-1L
Polyethylenglycol 400, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 400
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 400 g/mol
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 4…8 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 245
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2