Polyethylenglycol 40.000
Lieferant: Serva
33139.01 33139.02
SERA33139.01EA 50.9 EUR
SERA33139.01 SERA33139.02
Polyethylenglycol 40.000
Polyethylenglycol 40.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 40000 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2