Polyethylenglycol 6.000, Calbiochem®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
528877-1 528877-100
528877-1EA 237 EUR
528877-1 528877-100
Polyethylenglycol 6.000, Calbiochem®
Polyethylenglycol 6.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 55…62 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01779614
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2