Polyethylenglycol 6.000 zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Polyethylenoxid 6.000, Polyglycol 6.000, Polyoxyethylen 6.000, PEG 6.000
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.07491.1000 8.07491.5000 8.07491.9050
8.07491.1000EA 48.7 EUR
8.07491.1000 8.07491.5000 8.07491.9050
Polyethylenglycol 6.000 zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 6.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 6000 g/mol
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 55…62 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01779614
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 55 - 60 °C
Molar Mass 8000 g/mol
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 250 °C
pH 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 420 °C
Viscosity kinematic 200 - 250 mm2/s (20 °C) (50% solution)