Polyethylene glycol 6.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Lieferant: Merck
8.17007.5000 8.17007.9050
8.17007.5000EA 391 EUR
8.17007.5000 8.17007.9050
Polyethylene glycol 6.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Polyethylenglycol 6.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 55…62 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01779614
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2