Polyethylenglycol 6.000, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Polyethylenoxid 6.000, Polyglycol 6.000, Polyoxyethylen 6.000, PEG 6.000
26603.293EA 71.3 EUR
26603.293 26603.460
Polyethylenglycol 6.000, TECHNICAL
Polyethylenglycol 6.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 6000 g/mol
Siedepunkt: >250 °C
Schmelzpunkt: 60…63 °C
Dichte: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01779614
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Hydroxyl value 16 - 22
Solidification point 55 - 61 °C