Polyethylenglycol 8.000, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Polyoxyethylen 8.000, Polyethylenoxid 8.000, Polyglycol 8.000, PEG 8.000
MQ200
81268-1KG 81268-250G 81268-5KG
SIAL81268-1KGEA 151 EUR
SIAL81268-1KG SIAL81268-250G SIAL81268-5KG
Polyethylenglycol 8.000, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 8.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 8000 g/mol
Siedepunkt: 250
Dichte: 1.125 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01779615
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729