Polyethylenglycol 8.000, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Polyoxyethylen 8.000, Polyethylenoxid 8.000, Polyglycol 8.000, PEG 8.000
89510-1KG-F
89510-250G-F
SIAL89510-1KG-FEA
123
EUR
SIAL89510-1KG-F
SIAL89510-250G-F
Polyethylenglycol 8.000, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 8.000
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH Molecular Weight: 8000 g/mol Siedepunkt: 250 Dichte: 1.125 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01779615 CAS-Nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 Merck Index: 12,07729 |