TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)

Lieferant: Uptima
Gefahr

Synonyme: (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanolO-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanolPolyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]etherAlkylphenylpolyethylenglycolO-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl]decaoxyethylen4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenylpolyethylenglycol

UPTIUP521122EA 0 EUR
UPTIUP521122 UPTIUP521121
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Siedepunkt: ∼200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 6 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 251 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00132505
CAS-Nummer: 9002-93-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06793

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR