TRITON™ X-114 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
93422-1L 93422-250ML 93422-2.5L
SIAL93422-1LEA 180 EUR
SIAL93422-1L SIAL93422-250ML SIAL93422-2.5L
TRITON™ X-114 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether), Sigma-Aldrich®
TRITON™ X-114 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Siedepunkt: ∼150 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,055 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00128254
CAS-Nummer: 9036-19-5
UN: 3082
ADR: 9,III