Paraformaldehyd 90%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Polyoxymethylen, Polymethanal
169650010 169650025 169650100
ACRO169650010EA 52.5 EUR
ACRO169650010 ACRO169650025 ACRO169650100
Paraformaldehyd 90%, rein
Paraformaldehyd
Formel: (CH₂O)n
Schmelzpunkt: 120…170 °C (Zers.)
Flammpunkt: 71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133991
CAS-Nummer: 30525-89-4
UN: 2213
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,07096
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or granules or prills
Infrared spectrum Conforms
Assay 89.5 to 93.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure