Paraformaldehyd zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Polyoxymethylen, Polymethanal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18715.0100 8.18715.1000 8.18715.9025
8.18715.0100EA 33.2 EUR
8.18715.0100 8.18715.1000 8.18715.9025
Paraformaldehyd zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Paraformaldehyd
Formel: (CH₂O)n
Siedepunkt: 135…136 °C (13 mmHg)
Schmelzpunkt: 123
Dichte: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 70
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00133991
CAS-Nummer: 30525-89-4
UN: 2213
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,07096
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 100 - 130 °C
Vapor Pressure 1.93 hPa (25 °C)
Flash Point 70 °C
Explosion Limit 7 - 73 %(V)
Density 1.4 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Ignition Point 300 °C
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable Solid