Paraformaldehyd, powder, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Polyoxymethylen, Polymethanal
28794.295EA
51.2
EUR
28794.295
28794.364
28794.460
Paraformaldehyd, powder, TECHNICAL
Paraformaldehyd
Formel:
(CH₂O)n Siedepunkt: 135…136 °C (13 Torr) Schmelzpunkt: 120…170 °C Dichte: 0.88 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 70 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00133991 CAS-Nummer: 30525-89-4 UN: 2213 ADR: 4.1 III Merck Index: 13,07096 |
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität | Entspricht |