L(+)-Asparagin Monohydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
(S)-(+)-Asparagin Monohydrat, (S)-(+)-2-Amino-1,4-butandisäure-4-amid Monohydrat, L-Asparagin Monohydrat, L(+)-2-Amino-1,4-butandisäure-4-amid Monohydrat, H-Asn-OH.H2O
A15012.0E
A15012.22
A15012.36
A15012.0EEA
619
EUR
A15012.0E
A15012.22
A15012.36
L(+)-Asparagin Monohydrat ≥98%
L(+)-Asparagin Monohydrat
Purity: 98+%
CAS No.: 5794-13-8
Molecular Formula: C4H8N2O3.H2O
Formula Weight: 150.14 (132.12anhy)
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 5767869
Merck Reference: 14,837
Optical Rotation: +31° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00151038
Formel:
C₄H₈N₂O₃·1H₂O Molecular Weight: 150.13 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 245 °C (Zers.) Dichte: 1.543 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151038 CAS-Nummer: 5794-13-8 EINECS: 200-735-9 Merck Index: 14,837 |