Polysorbat 80, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Polyoxyethylen-sorbitan-monooleat, Polyethylenglycol-sorbitan-monooleat, Sorbitanmono(cis-9-octadecenoat), ethoxyliert, Sorbitanmonooleat, ethoxyliert
28830.291EA 88.5 EUR
28830.291 28830.260 28830.320 28830.460
Polysorbat 80, GPR RECTAPUR®
Polysorbat 80
Siedepunkt: >100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 1.062 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 149 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082107
CAS-Nummer: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht
Density (20/4) 1.070 - 1.090
Hydroxyl value 65 - 80
Saponification value 45 - 55
Acid value Max 2 mg KOH/g
Water content Max 3%