Polysorbat 80, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Polyoxyethylen-sorbitan-monooleat, Polyethylenglycol-sorbitan-monooleat, Sorbitanmono(cis-9-octadecenoat), ethoxyliert, Sorbitanmonooleat, ethoxyliert
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
59924-100G-F 59924-1KG-F
SIAL59924-100G-FEA 32.3 EUR
SIAL59924-100G-F SIAL59924-1KG-F
Polysorbat 80, Sigma-Aldrich®
Polysorbat 80
Schmelzpunkt: 100
Flammpunkt: 113 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082107
CAS-Nummer: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9