L(+)-Asparagin Monohydrat
Lieferant: Serva
Synonyme: (S)-(+)-Asparagin Monohydrat, (S)-(+)-2-Amino-1,4-butandisäure-4-amid Monohydrat, L-Asparagin Monohydrat, L(+)-2-Amino-1,4-butandisäure-4-amid Monohydrat, H-Asn-OH.H2O
14110.02 14110.03 14110.04
SERA14110.02EA 0 EUR
SERA14110.02 SERA14110.03 SERA14110.04
L(+)-Asparagin Monohydrat
L(+)-Asparagin Monohydrat
Formel: C₄H₈N₂O₃·1H₂O
Molecular Weight: 150.13 g/mol
Schmelzpunkt: 215…217 °C
Dichte: 1.567 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151038
CAS-Nummer: 5794-13-8
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 14,00837