L(+)-Asparagin Monohydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (S)-(+)-Asparagin Monohydrat, (S)-(+)-2-Amino-1,4-butandisäure-4-amid Monohydrat, L-Asparagin Monohydrat, L(+)-2-Amino-1,4-butandisäure-4-amid Monohydrat, H-Asn-OH.H2O

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

A4284-100G A4284-1KG A4284-25G
SIALA4284-100GEA 126 EUR
SIALA4284-100G SIALA4284-1KG SIALA4284-25G
L(+)-Asparagin Monohydrat, Sigma-Aldrich®
L(+)-Asparagin Monohydrat
Formel: C₄H₈N₂O₃·1H₂O
Molecular Weight: 150.13 g/mol
Schmelzpunkt: 215…217 °C
Dichte: 1.567 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151038
CAS-Nummer: 5794-13-8
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 14,00837

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR