Tween® 80 (Polysorbat), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
MQ300
P6224-500ML P6224-1GA
SIALP6224-500MLEA 85.3 EUR
SIALP6224-500ML SIALP6224-1GA
Tween® 80 (Polysorbat), Sigma-Aldrich®
Tween® 80 (Polysorbat)
Schmelzpunkt: -21
Flammpunkt: 113 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082107
CAS-Nummer: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 13,07664
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable