Calcium-D-gluconat Monohydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure Calciumsalz Monohydrat, Dextronsäure Calciumsalz Monohydrat, D-Gluconsäure Calciumsalz Monohydrat
A11649.0E A11649.22 A11649.36
A11649.0EEA 111 EUR
A11649.0E A11649.22 A11649.36
Calcium-D-gluconat Monohydrat ≥98%
Calcium-D-gluconat Monohydrat
Purity: 98+% CAS No.: 66905-23-5 Molecular Formula: C12H22CaO14.H2O Formula Weight: 448.40 (430.37anhy) Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: ca 195° dec. Merck Reference: 14,1670 MDL No.: MFCD00064209
Formel: C₁₂H₂₂CaO₁₄·H₂O
Schmelzpunkt: ∼ 195 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150787
CAS-Nummer: 66905-23-5
EINECS: 206-075-8
Merck Index: 14,1670