Polysorbat 80, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Polyethylenglycol-sorbitan-monooleatSorbitanmono(cis-9-octadecenoat), ethoxyliertPolyoxyethylen-sorbitan-monooleatSorbitanmonooleat, ethoxyliert
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
SIALW291706-10KG-KEA 277 EUR
SIALW291706-10KG-K SIALW291706-25KG-K SIALW291706-1KG-K
Polysorbat 80, Sigma-Aldrich®
Polysorbat 80
Schmelzpunkt: 100 °C
Flammpunkt: 113 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082107
CAS-Nummer: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9