Tween® 80 (Polysorbat)
Lieferant: Uptima
UP158780
UP158781
UPTIUP158780EA
0
EUR
UPTIUP158780
UPTIUP158781
Tween® 80 (Polysorbat)
Tween® 80 (Polysorbat)
Siedepunkt:
∼100 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –21 °C Dichte: 1,062 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >149 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082107 CAS-Nummer: 9005-65-6 EINECS: 500-019-9 Merck Index: 13,07664 |