di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat 99+% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybutandisäure Dinatriumsalz Dihydrat(R,R)-(+)-Weinsäure Dinatriumsalz DihydratL(+)-Natriumtartrat dibasisch DihydratL(+)-Weinsäure Dinatriumsalz Dihydrat(R,R)-(+)-Natriumtartrat dibasisch Dihydrat(R,R)-(+)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäure Dinatriumsalz Dihydrat(R,R)-(+)-Dinatriumtartrat DihydratL(+)-Threarsäure Dinatriumsalz Dihydrat(R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure Dinatriumsalz Dihydrat
ACRO424441000EA 48.3 EUR
ACRO424441000 ACRO424445000 ACRO424440025 ACRO424440100
di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat 99+% ACS
di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat
Formel: NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O
Molecular Weight: 230,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150035
CAS-Nummer: 6106-24-7
EINECS: 212-773-3
Merck Index: 12,08833
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/17/2299817.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 15.61 % to 15.71 % (150°C)
pH 7.0 to 9.0 (5 % at 25°C)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Ammonium (NH4) ≤30 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %