Polysorbat 20
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Sorbitanmonolaurat, ethoxyliert, Sorbitanmonododecanoat, ethoxyliert, Polyoxyethylen-sorbitan-monolaurat, Polyethylenglycol-sorbitan-monolaurat
233360010 233360050 233362500 233360051 233360250
ACRO233360010EA 70 EUR
ACRO233360010 ACRO233360050 ACRO233362500 ACRO233360051 ACRO233360250
Polysorbat 20
Polysorbat 20
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Siedepunkt: >100 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,1 g/cm³
Flammpunkt: >150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00165986
CAS-Nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to slightly hazy yellow to brown-yellow Viscous liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
Water ≤3 %
Dioxane ≤10 ppm
Acid value ≤2 mg KOH/g
Hydroxyl value 96 to 108 mg KOH/g
Saponification value 40 to 50 mg KOH/g