di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybutandisäure Dinatriumsalz Dihydrat(R,R)-(+)-Weinsäure Dinatriumsalz DihydratL(+)-Natriumtartrat dibasisch DihydratL(+)-Weinsäure Dinatriumsalz Dihydrat(R,R)-(+)-Natriumtartrat dibasisch Dihydrat(R,R)-(+)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäure Dinatriumsalz Dihydrat(R,R)-(+)-Dinatriumtartrat DihydratL(+)-Threarsäure Dinatriumsalz Dihydrat(R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure Dinatriumsalz Dihydrat
A16187.0BEA 138 EUR
A16187.0B A16187.30 A16187.0I
di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat ≥99%
di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat
Formel: NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O
Molecular Weight: 230,08 g/mol
Schmelzpunkt: ∼150 °C (-2H₂O)
Dichte: 1,82
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150035
CAS-Nummer: 6106-24-7
EINECS: 212-773-3
Merck Index: 14,8684
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/17/2299817.jpg