Polysorbat 20
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Sorbitanmonolaurat, ethoxyliert, Sorbitanmonododecanoat, ethoxyliert, Polyoxyethylen-sorbitan-monolaurat, Polyethylenglycol-sorbitan-monolaurat
L15029.AE
L15029.AP
L15029.AEEA
24.8
EUR
L15029.AE
L15029.AP
Polysorbat 20
Polysorbat 20
CAS No.: 9005-64-5
Molecular Formula: C58H114O26
Flash Point:
Formel:
C₅₈H₁₁₄O₂₆ Siedepunkt: >100 °C Dichte: 1.105 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00165986 CAS-Nummer: 9005-64-5 EINECS: 500-018-3 |