Polysorbat 20, Reagenzqualität
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Sorbitanmonolaurat, ethoxyliert, Sorbitanmonododecanoat, ethoxyliert, Polyoxyethylen-sorbitan-monolaurat, Polyethylenglycol-sorbitan-monolaurat
0777-1LEA
76.1
EUR
0777-1L
0777-4L
Polysorbat 20, Reagenzqualität
Polysorbat 20
Non-ionic detergent for solubilising membrane proteins without altering biological activity.
Formel:
C₅₈H₁₁₄O₂₆ Siedepunkt: >100 °C Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 149 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00165986 CAS-Nummer: 9005-64-5 EINECS: 500-018-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Arsen | < 0,0003 % |
DNase | NONE |
Schwermetall | <0,001 % |
Hydroxyl Nummer | 96 – 108 |
Identifizierung | PASS |
Feuchtigkeit (KF) | 3,0 % |
Protease | NONE |
Rückstande Ignition | 0,25 % |
RNase | NONE |