Tween® 20 (Polysorbat) für die Molekularbiologie
Lieferant: PanReac AppliChem
A4974.0500 A4974.1000
A4974.0500EA 52.4 EUR
A4974.0500 A4974.1000
Tween® 20 (Polysorbat) für die Molekularbiologie
Tween® 20 (Polysorbat)
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00165986
CAS-Nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
DNases/RNases/Proteases not detectable
Density (d 20°C/4°C) 1.095 - 1.105
Hydroxyl-No. approx. 100
Saponification No. 40 - 50