di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
(R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybutandisäure Dinatriumsalz Dihydrat, (R,R)-(+)-Dinatriumtartrat Dihydrat, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure Dinatriumsalz Dihydrat, (R,R)-(+)-Weinsäure Dinatriumsalz Dihydrat, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäure Dinatriumsalz Dihydrat, (R,R)-(+)-Natriumtartrat dibasisch Dihydrat, L(+)-Natriumtartrat dibasisch Dihydrat, L(+)-Threarsäure Dinatriumsalz Dihydrat, L(+)-Weinsäure Dinatriumsalz Dihydrat
15243.1600
15243.3600
15243.5600
15243.2600
KRAF15243.1600EA
60.8
EUR
KRAF15243.1600
KRAF15243.3600
KRAF15243.5600
KRAF15243.2600
di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat analytisches Reagens
di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat
Formel:
NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O Schmelzpunkt: 57 °C Dichte: 1,818 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00150035 CAS-Nummer: 6106-24-7 EINECS: 212-773-3 Merck Index: 12,08833 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...