di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybutandisäure Dinatriumsalz Dihydrat, (R,R)-(+)-Dinatriumtartrat Dihydrat, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure Dinatriumsalz Dihydrat, (R,R)-(+)-Weinsäure Dinatriumsalz Dihydrat, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäure Dinatriumsalz Dihydrat, (R,R)-(+)-Natriumtartrat dibasisch Dihydrat, L(+)-Natriumtartrat dibasisch Dihydrat, L(+)-Threarsäure Dinatriumsalz Dihydrat, L(+)-Weinsäure Dinatriumsalz Dihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.06663.0250 1.06663.1000 1.06663.9050
1.06663.0250EA 97.9 EUR
1.06663.0250 1.06663.1000 1.06663.9050
di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat
Formel: NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O
Molecular Weight: 230,08 g/mol
Schmelzpunkt: 57 °C
Dichte: 1,818 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00150035
CAS-Nummer: 6106-24-7
EINECS: 212-773-3
Merck Index: 12,08833
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39a75038f4ff5e6c234267b15540823ae361bed4&vid=89289572c48b0c6415f8f11e916a51f66e129474&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 290 g/l (20 °C)
Melting Point 57 °C
Molar Mass 230.08 g/mol
Bulk Density 460 kg/m3
Density 1.82 g/cm3
pH 8 (50 g/l, H2O, 25 °C)