di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybutandisäure Dinatriumsalz Dihydrat
, (R,R)-(+)-Weinsäure Dinatriumsalz Dihydrat
, L(+)-Natriumtartrat dibasisch Dihydrat
, L(+)-Weinsäure Dinatriumsalz Dihydrat
, (R,R)-(+)-Natriumtartrat dibasisch Dihydrat
, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäure Dinatriumsalz Dihydrat
, (R,R)-(+)-Dinatriumtartrat Dihydrat
, L(+)-Threarsäure Dinatriumsalz Dihydrat
, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure Dinatriumsalz Dihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL71995-250GEA
74.5
EUR
SIAL71995-250G
SIAL71995-1KG
di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat
Formel:
NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O Molecular Weight: 230,08 g/mol Schmelzpunkt: 57 °C Dichte: 1,818 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00150035 CAS-Nummer: 6106-24-7 EINECS: 212-773-3 Merck Index: 12,08833 |