Tween® 20 (Polysorbat), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JPE, NF, SAFC®
Lieferant: Merck
8.17072.1000 8.17072.2500
8.17072.1000EA 227 EUR
8.17072.1000 8.17072.2500
Tween® 20 (Polysorbat), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JPE, NF, SAFC®
Tween® 20 (Polysorbat)
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00165986
CAS-Nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3