Tween® 20 (Polysorbat)
Lieferant: Serva
Synonyme: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
37470.01 37470.02
SERA37470.01EA 46.5 EUR
SERA37470.01 SERA37470.02
Tween® 20 (Polysorbat)
Tween® 20 (Polysorbat)
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Molecular Weight: 1227.53 g/mol
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00165986
CAS-Nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3