Tween® 20 (Polysorbat), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
P2287-100ML P2287-500ML
SIALP2287-100MLEA 54.6 EUR
SIALP2287-100ML SIALP2287-500ML
Tween® 20 (Polysorbat), Sigma-Aldrich®
Tween® 20 (Polysorbat)
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00165986
CAS-Nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3