Tween® 20 (Polysorbat), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P6585-100ML P6585-10ML
SIALP6585-100MLEA 1740 EUR
SIALP6585-100ML SIALP6585-10ML
Tween® 20 (Polysorbat), Sigma-Aldrich®
Tween® 20 (Polysorbat)
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Molecular Weight: 1227.53 g/mol
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00165986
CAS-Nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3