Tween® 20 (Polysorbat)
Lieferant: Uptima
Synonyme:
Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
UP158740
UP158741
UPTIUP158740EA
0
EUR
UPTIUP158740
UPTIUP158741
Tween® 20 (Polysorbat)
Tween® 20 (Polysorbat)
Formel:
C₅₈H₁₁₄O₂₆ Molecular Weight: 1227.53 g/mol Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00165986 CAS-Nummer: 9005-64-5 EINECS: 500-018-3 |