Polysorbat 40
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L15030.AE L15030.AP
L15030.AEEA 22.3 EUR
L15030.AE L15030.AP
Polysorbat 40
Polysorbat 40
CAS No.: 9005-66-7 Molecular Formula: C62H122O26 Refractive Index: 1.4700 MDL No.: MFCD00165345
Formel: C₆₂H₁₂₂O₂₆
Dichte: 1,090
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00165345
CAS-Nummer: 9005-66-7