Tween® 60 (Polysorbat), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JPE, NF, SAFC®
Lieferant: Merck
8.17076.2500 8.17076.9050
8.17076.2500EA 412 EUR
8.17076.2500 8.17076.9050
Tween® 60 (Polysorbat), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JPE, NF, SAFC®
Tween® 60 (Polysorbat)
Formel: C₆₄H₁₂₆O₂₆
Siedepunkt: ∼110 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01780110
CAS-Nummer: 9005-67-8
EINECS: 500-020-4