Tween® 85 (Polysorbat), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P4634-100ML P4634-500ML P4634-1GA
SIALP4634-100MLEA 37.1 EUR
SIALP4634-100ML SIALP4634-500ML SIALP4634-1GA
Tween® 85 (Polysorbat), Sigma-Aldrich®
Tween® 85 (Polysorbat)
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01779641
CAS-Nummer: 9005-70-3