Tween® 65 (Polysorbat), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Polyoxyethylenesorbitan Tristearate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
P3190-250G
P3190-1KG
SIALP3190-250GEA
57.2
EUR
SIALP3190-250G
SIALP3190-1KG
Tween® 65 (Polysorbat), Sigma-Aldrich®
Tween® 65 (Polysorbat)
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00165348 CAS-Nummer: 9005-71-4 |