Tannin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Gerbsäure, Tannin
202420010 202420050 202425000 202420051
ACRO202420010EA 175 EUR
ACRO202420010 ACRO202420050 ACRO202425000 ACRO202420051
Tannin 95%
Tannin
Formel: C₇₆H₅₂O₄₆
Molecular Weight: 1701.2 g/mol
Schmelzpunkt: 218 °C (Zers.)
Flammpunkt: 198 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066397
CAS-Nummer: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Merck Index: 12,09221
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 % (on dry substance)
Loss on drying ≤12.0 %
Sulfated ash ≤1.0 %