Tannin ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Gerbsäure, Tannin
419995000 419990025
ACRO419995000EA 88.4 EUR
ACRO419995000 ACRO419990025
Tannin ACS
Tannin
Formel: C₇₆H₅₂O₄₆
Molecular Weight: 1701.2 g/mol
Schmelzpunkt: 218 °C (Zers.)
Flammpunkt: 198 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066397
CAS-Nummer: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Merck Index: 12,09221
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤12.0 % (105°C)
Identification Passes test
Residue after ignition ≤0.5 %
Zinc (Zn) =50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm
Sugars, dextrin Passes test