Tannin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Synonyme:
Gerbsäure, Tannin
A17022.0B
A17022.30
A17022.PG
A17022.0BEA
132
EUR
A17022.0B
A17022.30
A17022.PG
Tannin
Tannin
CAS No.: 1401-55-4
Molecular Formula: C76H52O46
Formula Weight: 1701.23
Odour: Odourless
pH: 3.5
Melting Point: ca 218° dec.
Beilstein Reference: 8186396
Merck Reference: 14,9052
MDL No.: MFCD00066397
Formel:
C₇₆H₅₂O₄₆ Molecular Weight: 1701.2 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 218 °C (Zers.) Dichte: Flammpunkt: 199 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066397 CAS-Nummer: 1401-55-4 EINECS: 215-753-2 Merck Index: 12,09221 |