Tannin ≥96% (v/v), Pulver, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von USP, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: Gerbsäure, Tannin
16201-25KG 16201-100G
16201-25KGEA 2075.06 EUR
16201-25KG 16201-100G
Tannin ≥96% (v/v), Pulver, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von USP, Fluka™
Tannin
Formel: C₇₆H₅₂O₄₆
Molecular Weight: 1701.2 g/mol
Schmelzpunkt: 218 °C.218 °C
Flammpunkt: 199
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066397
CAS-Nummer: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Merck Index: 12,09221
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Loss on drying (105°C, 2 h) Max. 9 %
Sulfated ash Max. 0.1 %
Arsenic (As) Max. 0.0003 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.003 %
Dextrines, gum matters complying
Resinous matters complying
Organic volatile impurities (GC) complying
Ignition Residue ≤0.1% (as SO₄)
Form powder