Tannin, Pulver, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JP, USP, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Gerbsäure, Tannin
1.00773.1000
1.00773.9024
1.00773.1000EA
305
EUR
1.00773.1000
1.00773.9024
Tannin, Pulver, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JP, USP, SAFC®
Tannin
Formel:
C₇₆H₅₂O₄₆ Molecular Weight: 1701.2 g/mol Schmelzpunkt: 218…219 °C Dichte: Flammpunkt: 199 |
MDL:
MFCD00066397 CAS-Nummer: 1401-55-4 EINECS: 215-753-2 Merck Index: 12,09221 |