Tannin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

T0200-1KG T0200-250G T0200-500G
SIALT0200-1KGEA 237 EUR
SIALT0200-1KG SIALT0200-250G SIALT0200-500G
Tannin, Sigma-Aldrich®
Tannin
Formel: C₇₆H₅₂O₄₆
Schmelzpunkt: 218…219 °C
Dichte: >1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 199 °C
MDL: MFCD00066397
CAS-Nummer: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Merck Index: 12,09221

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR