Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼ 10,000 (K15), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

PVP10-100G PVP10-500G PVP10-12KG PVP10-1KG
SIALPVP10-100GEA 65 EUR
SIALPVP10-100G SIALPVP10-500G SIALPVP10-12KG SIALPVP10-1KG
Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼ 10,000 (K15), Sigma-Aldrich®
Polyvinylpyrrolidon
Formel: (C₆H₉NO)n
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01076626
CAS-Nummer: 9003-39-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR